Anti-DENND2D Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Fournisseur: Bioss
BS-9668R-A350
BOSSBS-9668R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9668R-A350
Anti-DENND2D Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Guanine nucleotide exchange factor (GEF) which may activate RAB9A and RAB9B. Promotes the exchange of GDP to GTP, converting inactive GDP-bound Rab proteins into their active GTP-bound form.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: DENND2D
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité