Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MYLIP Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-9674R-CY5
BOSSBS-9674R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9674R-CY5
Anti-MYLIP Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
E3 ubiquitin-protein ligase that mediates ubiquitination and subsequent proteasomal degradation of myosin regulatory light chain (MRLC), LDLR, VLDLR and LRP8. Activity depends on E2 enzymes of the UBE2D family. Proteasomal degradation of MRLC leads to inhibit neurite outgrowth in presence of NGF by counteracting the stabilization of MRLC by saposin-like protein (CNPY2/MSAP) and reducing CNPY2-stimulated neurite outgrowth. Acts as a sterol-dependent inhibitor of cellular cholesterol uptake by mediating ubiquitination and subsequent degradation of LDLR.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MYLIP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité