Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-C19ORF18 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-9677R-CY7
BOSSBS-9677R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9677R-CY7
Anti-C19ORF18 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
C19orf18 is a 215 amino acid single-pass type I membrane protein that is encoded by a gene located on human chromosome 19. Chromosome 19 consists of approximately 63 million bases and makes up over 2% of human genomic DNA. Chromosome 19 includes a diversity of interesting genes and is recognized for having the greatest gene density of the human chromosomes. It is the genetic home for a number of immunoglobulin superfamily members including the killer cell and leukocyte Ig-like receptors, a number of ICAMs, the CEACAM and PSG family, and Fcα receptors. Key genes for eye color and hair color also map to chromosome 19. Peutz-Jeghers syndrome, spinocerebellar ataxia type 6, the stroke disorder CADASIL, hypercholesterolemia and insulin-dependent diabetes have been linked to chromosome 19. Translocations with chromosome 19 and chromosome 14 can be seen in some lymphoproliferative disorders and typically involve the proto-oncogene BCL3.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: C19ORF18
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité