Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SYNE4 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-9682R-HRP
BOSSBS-9682R-HRPEA 1350 EUR InStock
BOSSBS-9682R-HRP
Anti-SYNE4 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
C19orf46 is a 404 amino acid single-pass type IV membrane protein that belongs to the nesprin family. C19orf46 partcipates in the establishment of secretory epithelial morphology by inducing kinesin-dependent apical migration of the centrosome and Golgi apparatus as well as basal localization of the nucleus. C19orf46 interacts with UKHC and KCL1, and exists as two alternatively spliced isoforms. C19orf46 contains a KASH domain, which consists of a transmembrane motif, mediates nuclear enevelop targeting and binds to the SUN domain of SUN1 and SUN2. C19orf46 is encoded by a gene located on human chromosome 19, which consists of approximately 63 million bases and makes up over 2% of human genomic DNA.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: SYNE4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité