Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-C20orf11 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-9689R-CY7
BOSSBS-9689R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9689R-CY7
Anti-C20orf11 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
TWA1 is a 228 amino acid nuclear protein that is highly conserved throughout evolution. TWA1 interacts with Ran BP-M, a protein that is implicated in a diverse array of cellular processes including DNA replication, entry into and exit from mitosis, and the transport of RNA and proteins through the nuclear pore complex. Together, Ran BP-M and TWA1 form a complex with cytoplasmic Muskelin, a mediator of cell spreading. It is thought that this complex plays a role in the Ran GTPase cycle and therefore a potential role in the cell cycle. TWA1 contains a LisH-CTLH motif which is usually found in proteins that are involved in nucleokinesis, chromosome segregation, cell migration and microtubule dynamics. The gene encoding TWA1 maps to human chromosome 20, which comprises approximately 2% of the human genome and contains nearly 63 million bases that encode over 600 genes.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: C20orf11
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité