Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HECA Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-9702R-A680
BOSSBS-9702R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9702R-A680
Anti-HECA Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
HECA, also known as headcase homolog, HDC, HDCL or HHDC, is a 543 amino acid mammalian homolog of the Drosophila headcase protein, a highly basic, cytplasmic peptide that plays a role in mitotic re-entry during adult morphogenesis. Expressed in a variety of tissues with highest expression in thymus, spleen and heart, HECA is thought to play a role in the development of epithelial tube networks in lung tissue and may also be involved in the pathogenesis of lung cancer. The gene encoding HECA maps to human chromosome 6, which contains 170 million base pairs and comprises nearly 6% of the human genome. Deletion of a portion of the q arm of chromosome 6 is associated with early onset intestinal cancer, suggesting the presence of a cancer susceptibility locus. Additionally, Porphyria cutanea tarda, Parkinson's disease, Stickler syndrome and a susceptibility to bipolar disorder are all associated with genes that map to chromosome 6.

Type: Primary
Antigen: HECA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 231-330/543
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité