Anti-HRNR Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Fournisseur: Bioss
BS-9703R-A555
BOSSBS-9703R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9703R-A555
Anti-HRNR Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Hornerin has similar structural features to those of profilaggrin, an essential protein for keratinization of epidermal tissues. Hornerin may play a role in cornification.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: HRNR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité