Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IFI35 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-9704R-A350
BOSSBS-9704R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9704R-A350
Anti-IFI35 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
The Interferon family of proteins are able to alter the expression of a variety of target genes, thereby controlling various events within the cell. IFI-35 (Interferon-induced 35 kDa protein), also known as IFP35, is a 286 amino acid interferon-induced protein. Localized to the nucleus and expressed in macrophages, fibroblasts and epithelial cells, IFI-35 is a leucine zipper protein that can form homodimers, but, unlike most leucine zipper proteins, cannot bind DNA. Upon induction by IFN-? IFI-35 associates with Nmi (N-Myc-interacting protein), resulting in the formation of a high molecular weight complex that is thought to play a role in IFN-?signaling and cellular responses. Once complexed with Nmi, IFI-35 is unable to be degraded by the proteasome, suggesting that IFI-35 is protected from degradation only when needed by IFN-? Two isoforms of IFI-35 exist due to alternative splicing events.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: IFI35
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité