Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ARL6IP5 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-9706R-HRP
BOSSBS-9706R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-9706R-HRP
Anti-ARL6IP5 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
JWA is a four-transmembrane environmental responsive protein which binds to the CC chemokine recepor 5 (CCR5), a major co-receptor for human immunodeficiency virus (HIV). JWA is involved in environmental stress-responsive pathways in K562 cells, an erythroleukemia cell line derived from patients with chronic myeloid leukemia. Environmental stressors to K562 cells such as heat shock, a higher temperature than the ideal body temperature of the organism from which the cell line was derived, and oxidative stress, the production of oxygen-centered free radicals, regulate and increase the expres-sion of JWA. This response to environmental stressors suggests similiarity of JWA to heat shock protein 70 (HSP70), which is upregulated by heat stress and toxic chemicals.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: ARL6IP5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité