Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NOL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-9710R-CY5
BOSSBS-9710R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9710R-CY5
Anti-NOL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Proliferation-associated nucleolar antigen is expressed in mid G1 phase with peak level during the S phase and a rapid degradation during late mitosis. Its expression in breast carcinoma is correlated with patient prognosis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NOL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité