Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NHEDC2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-9712R-A750
BOSSBS-9712R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9712R-A750
Anti-NHEDC2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Na⁺/H⁺ exchangers (NHEs) catalyse the transport of Na⁺ in exchange for H⁺ across membranes in organisms and are required for numerous physiological processes. NHEDC2 (Na⁺/H⁺ exchanger-like domain-containing protein 2), also known as NHA2, is a 537 amino acid mitochondrial protein. NHEDC2 is involved in organelle volume homeostasis by catalyzing the exchange of protons for Na⁺ and Li⁺ across the inner mitochondrial membrane. Found in red blood cells, NHEDC2 is required for bone resorption activity and osteoclast differentiation. As a multi-pass membrane protein, NHEDC2 is expressed as two isoforms produced by alternative splicing events.

Type: Primary
Antigen: NHEDC2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 151-250/537
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité