Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SLC9B2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-9712R-HRP
BOSSBS-9712R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-9712R-HRP
Anti-SLC9B2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Na+/H+ exchangers (NHEs) catalyze the transport of Na+ in exchange for H+ across membranes in organisms and are required for numerous physiological processes. NHEDC2 (Na+/H+ exchanger-like domain-containing protein 2), also known as NHA2, is a 537 amino acid mitochondrial protein. NHEDC2 is involved in organelle volume homeostasis by catalyzing the exchange of protons for Na+ and Li+ across the inner mitochondrial membrane. Found in red blood cells, NHEDC2 is required for bone resorption activity and osteoclast differentiation. As a multi-pass membrane protein, NHEDC2 is expressed as two isoforms produced by alternative splicing events.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: SLC9B2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité