Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NID2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-9717R-CY3
BOSSBS-9717R-CY3EA 1350 EUR InStock
BOSSBS-9717R-CY3
Anti-NID2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Nidogens are highly conserved proteins present in vertebrate and invertebrate basement membranes. Nidogens connect the Laminin and Collagen IV networks and integrate other proteins into the membrane. In mammals, two Nidogen proteins, Nidogen and Nidogen-2, interact at comparable levels with Collagen I, IV and Perlecan, serving to stabilize basement membranes and playing a major role in embryogenesis. The two isoforms have a similar shape, consisting of three globular domains, and co-localize in vessel walls and other basement membrane zones. Nidogen-2 is a cell adhesion protein glycosylated at nitrogen and oxygen sites, and is widely distributed in basement membranes in heart, placenta, bone and, to a lesser extent, in pancreas, kidney and skeletal muscle.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Nidogen 2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité