Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PDE4A8 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-9719R-HRP
BOSSBS-9719R-HRP
Anti-PDE4A8 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
The PDE4A8 is a testis germ cell-specific PDE4A variant. There are two PDE4A variants identified in rat testis (PDE4A8 and an un-characterized 76 kDa PDE4A protein). Spermatogenesis is accompanied by expression of a varied repertoire of PDE4 enzymes at different stages of cell differentiation that presumably perform specialized functions. Confocal microscopic examination revealed the presence of PDE4A8 in primary and secondary spermatids but not in mature spermatozoa. PDE4A8 inhibition results in increased apoptosis of the germ cells accompanied with reduction in the number of mature spermatozoa.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: PDE4A8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité