Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FEZ1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-9721R-CY5.5
BOSSBS-9721R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9721R-CY5.5
Anti-FEZ1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Frequent loss of heterozygosity (LOH) at human chromosome 8p22-p21 is associated with various tumors including prostate and breast cancer. The 8p22-p21 region contains the FEZ1 gene, which is altered in tumors of the esophagus, prostate and breast. The FEZ1 protein (also known as leucine zipper putative tumor suppressor or LZTS1) contains a DNA-binding leucine zipper motif. FEZ1 is expressed in normal breast and prostate, but alterations in FEZ1 expression result in abnormal cell growth. The absence of FEZ1 expression is characteristic of breast and prostate cancer cell lines as well as primary breast and pro-state tumors. This absence of FEZ1 may be due to several factors, including mutations in the FEZ1 gene or hypermethylation of the CpG island flanking the FEZ1 promoter region. FEZ1 acts as a negative regulator of cell growth. During cell-cycle progression, FEZ1 localizes to microtubule components and is hyperphosphorylated by cAMP-dependent kinase.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: FEZ1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité