Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FAM29A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-9723R-A750
BOSSBS-9723R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9723R-A750
Anti-FAM29A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
The human augmin complex (HAUS) is an evolutionarily conserved 8-subunit protein complex that was initially discovered in Drosophila. The HAUS complex is essential for microtubule generation, centrosome integrity, mitotic spindle assembly and completion of cytokinesis. HAUS6 (HAUS augmin-like complex, subunit 6), also known as FAM29A or Dgt6, is a 955 amino acid component of the augmin complex. Required for mitotic progression, HAUS6 localizes to cytoplasm, cytoskeleton, mitotic spindle microtubules and interphase centrosomes, and undergoes post-translational phosphorylation following mitosis on multiple serine and threonine residues. HAUS6 exists as two alternatively spliced isoforms that are encoded by a gene located on human chromosome 9.

Type: Primary
Antigen: FAM29A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 301-400/955
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité