Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CHPT1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-9725R-CY7
BOSSBS-9725R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9725R-CY7
Anti-CHPT1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
CHPT1, also known as AAPT1-like protein and Diacylglycerol cholinephosphotransferase 1, is a 406 amino acid multi-pass membrane protein that is localized to the golgi apparatus. By catalyzing the phosphatidylcholine biosynthesis from CDP-choline, it plays an essential role in the formation and maintenance of vesicular membranes. CHPT1 is most abundant in testis, as well as small intestine, heart, colon, spleen and prostate. Expression of CHPT1 is increased in cancerous breast cells as compared to normal breast cell lines and it has been determined that the CHPT1 gene exhibits mutations within the cancerous cells. Interestingly, exposure to mustard gas significantly decreases CHPT1 gene expression and activity, an event that may play an important role in the development of acute respiratory distress syndrome (ARDS). There are two isoforms of CHPT1 that are produced as a result of alternative splicing events.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CHPT1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité