Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BIN2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-9727R
BOSSBS-9727REA 719 EUR InStock
BOSSBS-9727R
Anti-BIN2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
BAR proteins are characterized by a common N-terminal BAR (bin, amphiphysin and Rvs161/167) domain and are recognized as adaptor proteins that are involved in many cellular processes. BIN1 and BIN2 are BAR proteins that share 61% sequence similarity. BIN1 (Bridging integrator 1) is a ubiquitously expressed regulatory protein for synaptic vesicle endocytosis. BIN1 also interacts with the transcription factors c-Myc and MyoD, potentially functioning as a tumor suppressor. BIN2, also known as Breast cancer-associated protein 1, is a 565 amino acid protein that interacts with BIN1. In contrast to BIN1, BIN2 lacks tumor suppressor features as well as a c-Myc interacting region. BIN2 shows preferred expression in tissues of hematopoietic origin, with high levels found in spleen, thymus, colon, placenta, lymphoid and granulocytic cells. There are two isoforms of BIN2 that are produced as a result of alternative splicing events.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: BIN2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité