Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-B4GALT7 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-9728R-A750
BOSSBS-9728R-A750EA 858 EUR InStock
BOSSBS-9728R-A750
Anti-B4GALT7 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Beta-1,4-galactosyltransferases (beta-1,4-Gal-T) are type II membrane-bound glycoproteins that are substrate-specific and function to transfer galactose in a beta-1,4 linkage to an acceptor sugar. There are seven members of the beta-1,4-Gal-T family, all of which are directed to the golgi apparatus through a hydrophobic sequence at the N-terminus. Beta-1,4-Gal-T7, also known as B4GALT7 or XGALT1, is a 327 amino acid single-pass type II membrane protein that is expressed at high levels in heart, pancreas and liver. Beta-1,4-Gal-T7 uses manganese to catalyse the UDP-dependent biosynthesis of glycosphingolipids. The gene encoding beta-1,4-Gal-T7 is mutated in Ehlers-Danlos syndrome progeroid type (EDSP), a variant form of Ehlers-Danlos syndrome characterised by progeroid facies, mild mental retardation, short stature, skin hyperextensibility, moderate skin fragility, joint hypermobility principally in digits. Beta-1,4-galactosyltransferases (Beta-1,4-Gal-T) are type II membrane-bound glycoproteins that are substrate-specific and function to transfer galactose in a beta-1,4 linkage to an acceptor sugar.

Type: Primary
Antigen: B4GALT7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 201-300/327
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité