Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ZWILCH Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-9732R-A647
BOSSBS-9732R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9732R-A647
Anti-ZWILCH Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Zwilch is the human homolog of the Drosophila Zwilch protein. The Drosophila Zwilch forms a complex with both ROD Rough Deal) and ZWINT (Zeste-White 10, also designated ZW10) proteins. This complex is important for chromosome segregation because it recruits cytoplasmic Dynein to the kinetochore and plays a crucial role in the spindle checkpoint. The role of Zwilch in complex is thought to be evolutionarily conserved because the human homologs of Zwilch, ZWINT and ROD coimmunoprecipitate in a human cell line called HeLa. The human Zwilch, ZWINT and ROD complex localizes to the kinetochores at prometaphase. Mutations were discovered in Zwilch, ZWINT and ROD during a screen for mutations in alleles encoding putative chromosome instability genes in cases of human colorectal cancer. These mutations may contribute in part to the chromosomal instability phenotype of colorectal tumor cells.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ZWILCH
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité