Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TSSK6 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-9734R-A647
BOSSBS-9734R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9734R-A647
Anti-TSSK6 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
The phosphorylation and dephosphorylation of proteins on serine and threonine residues is an essential means of regulating a broad range of cellular functions in eukaryotes, including cell division, homeostasis and apoptosis. A group of proteins that are intimately involved in this process are the serine/threonine (Ser/Thr) protein kinases. TSSK 6 (testis-specific serine kinase 6), also known as SSTK, TSSK4, FKSG82 or CT72, is a 273 amino acid protein that contains one protein kinase domain and belongs to the Ser/Thr protein kinase family. Highly expressed in testis with lower expression in ovary, colon, thymus, small intestine and spleen, TSSK 6 catalyzes the ATP-dependent phosphorylation of proteins involved in sperm production and chromatin remodeling. TSSK 6 uses magnesium as a cofactor and is thought to be required for proper sperm development and function, as well as DNA condensation events. Defects in the gene encoding TSSK 6 are associated with male infertility characterized by low sperm count and decreased sperm motility.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TSSK6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité