Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TSEN2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-9735R-A350
BOSSBS-9735R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9735R-A350
Anti-TSEN2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
The tRNA-splicing endonuclease complex is responsible for identifying and cleaving pre-tRNA at both 5’ and 3’ splice sites, thereby releasing introns and free tRNA molecules with 2',3' cyclic phosphates and 5'-OH termini. In addition to its role in pre-tRNA splicing, the heterotetrameric endonuclease complex participates in mRNA processing and, via its association with pre-mRNA processing factors, is thought to link pre-tRNA and pre-mRNA splicing events. TSEN2 (tRNA-splicing endonuclease subunit Sen2), also known as tRNA-intron endonuclease Sen2, is a 465 amino acid nuclear protein that constitutes one of the two catalytic subunits of the tRNA-splicing endonuclease complex. There are three isoforms of TSEN2 that are produced as a result of alternative splicing events. Isoform 1 seems to carry the active site for 5’-splice site cleavage. Defects in the gene encoding TSEN2 are the cause of pontocerebellar hypoplasia type 2B, which is characterized by progressive microencephaly with epilepsy, extrapyramidal dyskinesia and chorea without spinal cord findings.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TSEN2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité