Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TPD52L1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-9736R
BOSSBS-9736REA 719 EUR InStock
BOSSBS-9736R
Anti-TPD52L1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The cell commits to dividing during the G2/M phase transition, and the timing of mitotic entry is tightly regulated to guarantee correct chromosome segregation. D53, also referred to as tumor protein D52-like 1 (TPD52L1), is a coiled-coil motif-bearing member of the D52 tumor protein family. D53 intereacts with 14-3-3, a negative regulator of the G2/M transition, in breast cancer cells. Expression of D53 is highly upregulated at the G2/M phase transition in breast cancer cell lines, and deregulated expression of this protein can adversely affect the completion of mitosis. D53 may function as a signaling intermediate and/or regulator of vesicle trafficking and cell proliferation.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: TPD52L1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité