Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EDRF1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-9737R-A350
BOSSBS-9737R-A350EA 858 EUR InStock
BOSSBS-9737R-A350
Anti-EDRF1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
The tetratricopeptide repeat (TPR) motif is a degenerate, 34 amino acid sequence found in many proteins and acts to mediate protein-protein interactions in various pathways. At the sequence level, there can be up to 16 tandem TPR repeats, each of which has a helix-turn-helix shape that stacks on other TPR repeats to achieve ligand binding specificity. EDRF1 (erythroid differentiation-related factor 1), also known as C10orf137 (chromosome 10 open reading frame 137), is a 1,238 amino acid protein containing two TPR repeats. Localizing to nucleus, EDRF1 is involved in transcriptional activation of globin genes by regulating DNA-binding activity of GATA-1 transcription factor. EDRF1 may also play an important role in organ development and histological differentiation. EDRF1 exists as four alternatively spliced isoforms and is encoded by a gene mapping to human chromosome 10q26.13.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: EDRF1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité