Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-FASP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-9738R-A680
BOSSBS-9738R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9738R-A680
Anti-FASP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Mapping to chromosome 21, the FASP1 gene (FAPP1-associated protein 1) encodes a 233 amino acid protein that is homologous to the fission yeast protein Mis18. In yeast, Mis18 is localised to the centrosome and forms a complex with Mis16 to maintain the deacetylated state of histones specifically in the central core of centromeres. FASP1, also known as Protein Mis18-alpha and C21orf45, is required for the recruitment of CENP-A to centrosomes and is thereby essential for normal chromosome segregation during mitosis. With expression in testis, FASP1 exists as a homodimer, a heterodimer with MIS18B or is present in a complex containing other Mis18 family members. FASP1 has been shown to bind to pp5644 in Hela cells, where overexpression of pp5644 leads to inhibited growth and colony formation.

Type: Primary
Antigen: FASP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 131-233/233
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité