Anti-CNTD1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Fournisseur: Bioss
BS-9739R-CY5.5
BOSSBS-9739R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9739R-CY5.5
Anti-CNTD1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
CNTD
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: CNTD1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité