Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ANGEL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-9741R-CY3
BOSSBS-9741R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9741R-CY3
Anti-ANGEL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
ANGEL1 , also known as KIAA0759, is a 670 amino acid protein belonging to the CKR-4 protein family. ANGEL1 is encoded by a gene located on human chromosome 14, which contains about 700 genes and 106 million base pairs, making up about 3.5% of human cellular DNA. Chromosome 14 encodes the presinilin 1 (PSEN1) gene, which is one of three key genes associated with the development of Alzheimer's disease. The SERPINA1 gene is located on chromosome 14 and, when defective, leads to the genetic disorder ?-antitrypsin deficiency. This disorder is characterized by severe lung complications and liver dysfunction. Notably, the immunoglobulin heavy chain locus on chromosome 14 and its fusion via translocation with the chromosome 19 encoded protein BCL3 may be related to B-cell malignancies.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ANGEL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité