Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ANGEL2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-9742R-CY3
BOSSBS-9742R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9742R-CY3
Anti-ANGEL2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
ANGEL2 is a 544 amino acid protein that belongs to the CCR4/nocturin family and exists as two alternatively spliced isoforms. The CCR4 family of proteins are 3′–5′-deadenylases that function in the first step of the degradation of poly(A) mRNA. The CCR4 family most likely displays both RNA and ssDNA substrate preferences, thereby implicating a potential role in many regulatory processes. The ANGEL2 gene maps to human chromosome 1 (1q32.3), which is the largest human chromosome spanning about 260 million base pairs and making up 8% of the human genome. Chromosome 1 contains about 3,000 genes, and considering the great number of genes there are also a large number of diseases associated with it. The MUTYH gene is located on chromosome 1 and is partially responsible for familial adenomatous polyposis. Stickler syndrome, Parkinsons disease, Gaucher disease and Usher syndrome are also associated with chromosome 1.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ANGEL2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité