Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ANKMY1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-9744R-A350
BOSSBS-9744R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9744R-A350
Anti-ANKMY1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Ankyrins are membrane adaptor molecules that play important roles in coupling integral membrane proteins to the spectrin-based cytoskeleton network. Mutations of ankyrin genes lead to severe genetic diseases such as fatal cardiac arrhythmias and hereditary spherocytosis. ANKMY1 (ankyrin repeat and MYND domain containing 1), also known as ZMYND13 or TSAL1, is a 941 amino acid protein that contains seven ANK repeats, three MORN repeats and one MYND-type zinc finger. MORN repeats were first identified in junctophilins, cytoplasmic proteins involved in junctions between the plasma membrane and the ER/SR membrane. The presence of MORN repeats suggests that ANKMY1 may interact with the plasma membrane. The MYND domain consists of a cluster of cysteine and histidine residues, arranged with an invariant spacing to form a potential zinc-binding motif which may be involved in protein-protein interactions. Three isoforms of ANKMY1 exists due to alternative splicing events.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ANKMY1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité