Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ANKRD22 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-9748R
BOSSBS-9748REA 719 EUR InStock
BOSSBS-9748R
Anti-ANKRD22 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Ankyrins are membrane adaptor molecules that play important roles in coupling integral membrane proteins to the spectrin-based cytoskeleton network. Mutations of ankyrin genes lead to severe genetic diseases, such as fatal cardiac arrhythmias and hereditary spherocytosis. ANKRD22 (ankyrin repeat domain 22) is a 191 amino acid protein that contains four ANK repeats. Conserved in chimpanzee, dog, cow, mouse, rat, chicken and zebrafish, ANKRD22 is encoded by a gene that maps to human chromosome 10. Chromosome 10 encodes nearly 1,200 genes within 135 million bases, making up approximately 4.5% of the human genome. Several protein-coding genes, including those that encode for chemokines, cadherins, excision repair proteins, early growth response factors (Egrs) and fibroblast growth receptors (FGFRs), are located on chromosome 10. Defects in genes that map to chromosome 10 are associated with Charcot-Marie Tooth disease, Jackson-Weiss syndrome, Usher syndrome, nonsyndromatic deafness, Wolman’s syndrome, Cowden syndrome, multiple endocrine neoplasia type 2 and porphyria.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: ANKRD22
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité