Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ANKRD26 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-9756R-A680
BOSSBS-9756R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9756R-A680
Anti-ANKRD26 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Ankyrins are membrane adaptor molecules that play important roles in coupling integral membrane proteins to the spectrin-based cytoskeleton network. Mutations of ankyrin genes lead to severe genetic diseases such as fatal cardiac arrhythmias and hereditary spherocytosis. ANKRD26 (ankyrin repeat domain-containing protein 26) is a 1709 amino acid protein that contains five ANK repeats. Expressed at high level in many tissues, including brain, liver, kidney and heart, ANKRD26 may be phosphorylated upon DNA damage by Atm or ATR. ANKRD26 is also expressed in the arcuate and ventromedial nuclei within the hypothalamus and in the ependyma and the circumventricular organs that act as an interface between the peripheral circulation and the brain. It is suggested that alterations in the gene encoding ANKRD26 may lead to obesity. Three isoforms of ANKRD26 exists due to alternative splicing events.

Type: Primary
Antigen: ANKRD26
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 301-400/1709
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité