Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CAP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-9759R-A680
BOSSBS-9759R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9759R-A680
Anti-CAP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Brd4 belongs to the BET family, a group of structurally related proteins containing two bromodomains. Through these two domains, Brd4 associates with mitotic chromosomes and its expression correlates with cell growth. Expression of Brd4 inhibits cell cycle progression from G(1) to S, due to binding to the largest subunit of replication factor C (RFC) to prevent DNA elongation. Altered Brd4 function correlates with poorly differentiated carcinoma, with aggresive phenotype and a highly lethal outcome.

Type: Primary
Antigen: CAP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 65-160/1362
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité