Anti-BCL7C Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-9763R-A680
BOSSBS-9763R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9763R-A680
Anti-BCL7C Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
May play an anti-apoptotic role.
Type: Primary
Antigen: BCL7C
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 9-100/217
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité