Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-Stathmin 1 Ser63 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-9764R-A750
BOSSBS-9764R-A750EA 922 EUR InStock
BOSSBS-9764R-A750
Anti-Stathmin 1 Ser63 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
This gene belongs to the stathmin family of genes. It encodes a ubiquitous cytosolic phosphoprotein proposed to function as an intracellular relay integrating regulatory signals of the cellular environment. The encoded protein is involved in the regulation of the microtubule filament system by destabilizing microtubules. It prevents assembly and promotes disassembly of microtubules. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

Type: Primary
Antigen: Stathmin 1 Ser63
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 41-140/149
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité