Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-INTS3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-9766R-A680
BOSSBS-9766R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9766R-A680
Anti-INTS3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Component of the Integrator complex. The Integrator complex is involved in the small nuclear RNAs (snRNA) U1 and U2 transcription and in their 3'-box-dependent processing. The Integrator complex is associated with the C-terminal domain (CTD) of RNA polymerase II largest subunit (POLR2A) and is recruited to the U1 and U2 snRNAs genes. Component of the SOSS complex, a multiprotein complex that functions downstream of the MRN complex to promote DNA repair and G2/M checkpoint. The SOSS complex associates with single-stranded DNA at DNA lesions and influences diverse endpoints in the cellular DNA damage response including cell-cycle checkpoint activation, recombinational repair and maintenance of genomic stability. The SOSS complex is required for efficient homologous recombination-dependent repair of double-strand breaks (DSBs) and ATM-dependent Signalling pathways. In the SOSS complex, it is required for the assembly of the complex and for stabilisation of the complex at DNA damage sites.

Type: Primary
Antigen: INTS3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 901-1043/1043
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité