Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-C10orf4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-9767R-A750
BOSSBS-9767R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9767R-A750
Anti-C10orf4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
C10orf4, also known as FRA10A or FRA10AC1, is a 315 amino acid nuclear protein that is expressed strongly in kidney, liver, heart, brain and skeletal muscle. Defects in the gene encoding C10orf4 are characterised by an expansion of a polymorphic CGG repeat within the 5'-UTR of the gene; an event that is thought to cause folate-sensitive fragile site FRA10A expression. Expression of this mutated FRA10A protein may be associated with tumourigenesis, neurological disorders and mental retardation. C10orf4 is believed to be conserved between species. Five isoforms of C10orf4, all of which differ in their C-termini, are expressed due to alternative splicing events.

Type: Primary
Antigen: C10orf4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 101-200/315
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité