Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-C10orf63 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-9773R-A750
BOSSBS-9773R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9773R-A750
Anti-C10orf63 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Enkurin is a 256 amino acid adapter protein that brings signal transduction proteins and transient receptor potential canonical (TRPC) cation channels into contact. Localizing to the acrosomal crescent and flagellar principal piece of sperm, Enkurin contains one IQ domain which it uses to bind CaM (calmodulin). Enkurin is highly expressed in testis and vomeronasal organ, but is also found at lower levels in brain, ovary, heart and lung. The gene encoding Enkurin maps to human chromosome 10, which contains over 800 genes and 135 million nucleotides. PTEN is an important tumour suppressor gene located on chromosome 10 and, when defective, causes a genetic predisposition to cancer development known as Cowden syndrome. Other chromosome 10 associated disorders include Cockayne syndrome, tetrahydrobiopterin deficiency and trisomy 10.

Type: Primary
Antigen: C10orf63
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 181-256/256
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité