Anti-C1orf172 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-9781R-A680
BOSSBS-9781R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9781R-A680
Anti-C1orf172 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Plays a role in the regulation of the epidermis formation during early development. Required both as an inhibitor of basal cell proliferation and a promoter of differentiation of basal progenitor cell progeny (By similarity).
Type: Primary
Antigen: C1orf172
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 241-340/398
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité