Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-C1orf2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-9782R-A680
BOSSBS-9782R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9782R-A680
Anti-C1orf2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
COTE1, also known as FAM189B (family with sequence similarity 189, member B), is a 668 amino acid multi-pass membrane protein that is widely expressed and belongs to the FAM189 family. Existing as two alternatively spliced isoforms, COTE1 is encoded by a gene that maps to human chromosome 1q22. As the largest human chromosome, chromosome 1 spans about 260 million base pairs and makes up approximately 8% of the human genome. Hutchinson-Gilford progeria, a rare aging disorder, is associated with the LMNA gene which is located on chromosome 1. Familial adenomatous polyposis, Stickler syndrome, Parkinson's, Gaucher disease and Usher syndrome are also associated with chromosome 1. Aberrations in chromosome 1 are found in a variety of cancers including head and neck cancer, malignant melanoma and multiple myeloma.

Type: Primary
Antigen: C1orf2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 151-250/668
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité