Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-C1orf25 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-9784R-A750
BOSSBS-9784R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9784R-A750
Anti-C1orf25 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
C1orf25, also known as TRM1L (TRMT1-like protein), MST070 or MSTP070, is a 733 amino acid protein that belongs to the TRM1 family of proteins. Expressed in a wide variety of tissues, C1orf25 contains one C2H2-type zinc finger and shares sequence similarity with TRMT1, a tRNA methyltransferase that dimethylates guanine at position 26 of tRNAs. As is suggested by observations of C1orf25-deficient mice, C1orf25 is believed to play a role in exploratory behavior and motor coordination. The gene encoding C1orf25 localizes to chromosome 1 and, due to alternative splicing events, C1orf25 exists as at least two isoforms.

Type: Primary
Antigen: C1orf25
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 631-733/733
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité