Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-C1orf67 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-9788R-A750
BOSSBS-9788R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9788R-A750
Anti-C1orf67 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Dyneins are multisubunit, high molecular weight ATPases that interact with microtubules to generate force by converting the chemical energy of ATP into the mechanical energy of movement. Cytoplasmic or axonemal Dynein heavy, intermediate, light and light-intermediate chains are all components of minus end-directed motors; the complex transports cellular cargos towards the central region of the cell. Axonemal dynein motors contain one to three non-identical heavy chains and cause a sliding of microtubules in the axonemes of cilia and flagella in a mechanism necessary for cilia to beat and propel the cell. DNAH14 (dynein, axonemal, heavy chain 14), also known as C1orf67 or HL18, is a 3507 amino acid member of the dynein heavy chain protein family. DNAH14 is one of the force generating protein of respiratory cilia and may be involved in sperm motility through sperm flagellar assembly.

Type: Primary
Antigen: C1orf67
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 201-300/3507
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité