Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AFAP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-9790R-A750
BOSSBS-9790R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9790R-A750
Anti-AFAP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Can cross-link actin filaments into both network and bundle structures (By similarity). May modulate changes in actin filament integrity and induce lamellipodia formation. May function as an adapter molecule that links other proteins, such as SRC and PKC to the actin cytoskeleton. Seems to play a role in the development and progression of prostate adenocarcinoma by regulating cell-matrix adhesions and migration in the cancer cells.

Type: Primary
Antigen: AFAP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 277-345/730
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité