Anti-C1ORF111 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-9791R-A750
BOSSBS-9791R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9791R-A750
Anti-C1ORF111 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
The function of the C1orf111 protein is currently unknown.
Type: Primary
Antigen: C1ORF111
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 41-140/261
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité