Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-C1QTNF10 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-9793R-A750
BOSSBS-9793R-A750EA 858 EUR InStock
BOSSBS-9793R-A750
Anti-C1QTNF10 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
C1qL2, also known as CTRP10 or C1QTNF10, is a 287 amino acid secreted protein that contains one C1q domain and one collagen-like domain. C1qL2 belongs to a large family of multimeric proteins with a signature globular domain homologous to C1QA. These proteins also share structural homology with TNF family members. The gene that encodes C1qL2 consists of approximately 2653 bases and maps to human chromosome 2q14.2. Consisting of 237 million bases, chromosome 2 encodes over 1400 genes and makes up approximately 8% of the human genome. A number of genetic diseases are linked to genes on chromosome 2. Harlequin icthyosis, a rare and morbid skin deformity, is associated with mutations in the ABCA12 gene. The lipid metabolic disorder sitosterolemia is associated with ABCG5 and ABCG8. An extremely rare recessive genetic disorder, Alstr syndrome, is due to mutations in the ALMS1 gene.

Type: Primary
Antigen: C1QTNF10
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 101-187/187
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité