Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-EML4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-9803R-A680
BOSSBS-9803R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9803R-A680
Anti-EML4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Microtubules are components of the Actin cytoskeleton that play crucial roles in cell morphogenesis, cell motility, spindle formation and chromosome movements. Echinoderm microtubule-associated (EML) proteins function to modify the assembly dynamics of microtubules. EML4 (Echinoderm microtubule-associated protein-like 4), also known as EMAPL4, ELP120, C2orf2 or ROPP120, is a 981 amino acid cytoplasmic protein that contains nine WD repeats. Expressed at high levels during mitosis, EML4 is thought to modify the assembly dynamics of microtubules, specifically altering microtubules to become longer and more flexible. Due to a chromosomal inversion with chromosome 2p, EML4 may exist as a fusion protein with ALK (anaplastic lymphoma receptor tyrosine kinase), producing an EML4-ALK fusion complex that plays a role in the pathogenesis of lung cancer.

Type: Primary
Antigen: EML4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 781-880/981
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité