Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-C2orf57 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-9818R-A680
BOSSBS-9818R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9818R-A680
Anti-C2orf57 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
C2orf57, also known as MGC35154, is a 395 amino acid protein encoded by a gene that maps to human chromosome 2q37.1. As the second largest human chromosome, chromosome 2 makes up approximately 8% of the human genome and contains 237 million bases encoding over 1400 genes. A number of genetic diseases are linked to genes on chromosome 2. Harlequin icthyosis, a rare skin deformity, is associated with mutations in the ABCA12 gene. The lipid metabolic disorder sitosterolemia is associated with ABCG5 and ABCG8. An extremely rare recessive genetic disorder, Alstr syndrome, is related to mutations in the ALMS1 gene. Chromosome 2 contains a probable vestigial second centromere as well as vestigial telomeres, which gives credence to the hypothesis that human chromosome 2 formed as a result of an ancient fusion of two ancestral chromosomes, which are still present in modern day apes.

Type: Primary
Antigen: C2orf57
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 21-120/395
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité