Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PLGLB2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-9844R-A750
BOSSBS-9844R-A750EA 1350 EUR InStock
BOSSBS-9844R-A750
Anti-PLGLB2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Cleavage of the serine proteinase plasminogen to form plasmin is the central event in the dissolution of blood clots by the fibrinolytic system.Plasminogen related protein B is encoded by the PLGLB1 and PLGLB2 genes. It may bind to lysine binding sites present in the kringle structures of plasminogen interfering with the binding of fibrin or alpha-2-antiplasmin to plasminogen. Within the fibrinolytic cascade, the serine proteinases urokinase-type plasminogen activator (uPA) and tissue-type plasminogen activator (tPA) activate the proenzyme plasminogen by cleaving plasminogen to form the fibrinolytically active enzyme plasmin. PLGLB2 (plasminogen-like B2), also known as PLGP1, is a 96 amino acid protein that resembles the N-terminal plasminogen activation peptide, which is released from plasminogen during conversion to plasmin.

Type: Primary
Antigen: PLGLB2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 20-96/96
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité