Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GDN Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-9845R-A680
BOSSBS-9845R-A680EA 877 EUR InStock
BOSSBS-9845R-A680
Anti-GDN Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 680)
Anticorps
The serine protease inhibitors (serpins) compose a superfamily of proteins with a diverse set of functions, including the control of blood coagulation, complement activation, programmed cell death and development. Serpins are secreted glycoproteins that contain a stretch of peptide that mimics a true substrate for a corresponding serine protease. Protease nexin-1 (PN-1) is a serpin that inactivates several proteases, including thrombin, urokinase, plasminogen activators (PA) and plasmin. It is involved in tissue remodeling, cellular invasiveness, matrix degradation and tumor growth. PN-1 expression is abundant in the nervous system, where it inhibits thrombin, thereby playing a role in neural injury and repair processes. An imbalance between PN-1 and thrombin may be a contributing factor in the pathology of Alzheimer's disease.

Type: Primary
Antigen: GDN
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 301-398/398
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité