Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PauA Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-9846R-A750
BOSSBS-9846R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9846R-A750
Anti-PauA Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Plasminogen activator A (PauA) is a Streptococcus uberis protein that functions similarly to proteins within the Staphylokinase/Streptokinase family. Streptococcus uberis is a common cause of infection and inflammatory disease in the bovine udder. Inflammation of breast tissue (mastitis) has been recognised as a serious threat to the welfare of the dairy cow and has a severe economic impact on the dairy industry. S. uberis has been shown to specifically activate bovine and ovine plasminogen and this is mediated by the extracellular protein, plasminogen activator uberis (PauA), which has a molecular mass of around 30 kDa. It has been postulated that activation of plasminogen by PauA may facilitate early bacterial colonization of the lactating gland by promoting the release of nutrients which are likely to be restricted in milk.

Type: Primary
Antigen: PauA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 255-350/2876
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Bacteria

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité