Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CLNS1A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-9851R-A750
BOSSBS-9851R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9851R-A750
Anti-CLNS1A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
The formation of the spliceosome includes the assembly of Sm proteins in an ordered manner onto snRNAs. This process is mediated by the survival of motor neuron (SMN) protein, and is enhanced by modification of specific arginine residues in the Sm proteins to symmetrical dimethylarginines (sDMAs). sDMA modification of Sm proteins is catalysed by the methylosome, a complex comprised of the type II methyltransferase PRMT5 (also designated Jak-binding protein 1, JBP1), pICln, and two novel factors. PRMT5 binds the Sm proteins via their arginine- and glycine-rich (RG) domains, while pICln binds the Sm domains. pICln also acts as an inhibitor of SnRNP assembly by preventing specific interactions between Sm proteins required for the formation of the Sm core. pICln is a highly conserved, ubiquitously expressed protein that localizes primarily to the cytoplasm, and may play a role as a swelling-activated anion channel or a channel regulator in addition to its function in the methylosome. The gene encoding human pICln maps to chromosome 11q14.1.

Type: Primary
Antigen: CLNS1A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 21-120/237
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité